Learn More
Pour Point Standard IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15 (Nennwert: -30,3 °C) UKAS ISO 17034 zertifiziert, 250 ml, Paragon Scientific™
Die für den Pourpoint zertifizierten Referenzmaterialien dienen der Verifizierung von Laborgeräten, die für die Pourpoint-Prüfung von Erdölprodukten und Derivaten verwendet werden (IP 15, ASTM D97, NFT-60-105).
Marke:  Paragon Scientific CRMU-PPLU1
Additional Details : Gewicht : 0.70000kg
Artikelnummer. 16010060
  • 232.00 CHF / 250 Milliliter
Verfügbar ab: 14-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziert nach ISO17025/ISO17034 unter UKAS-Akkreditierung durch eine methodenspezifische Laborvergleichsstudie.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • 12 Monate Haltbarkeit.
  • Hergestellt in Großbritannien
  • Certifications
    Nennwerte angegeben
Sonderangebote
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.