Learn More
Kaliumthiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Potassium thiocyanate is used in the preparation of ethylenesulfide, lead thiocyante, which is used in the conversion of acyl chloride to thiocyanates. It is also used in solid state NMR of heavy-metal nuclei which results in the preparation of several mercury-thiocyanate and selenocyanate compounds as potential models. It finds application in cosmetic and personal care product formulations as a skin conditioning agent. It is also used in moisturizers and oral care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kaliumthiocyanat wird bei der Herstellung von Ethylensulfid und Bleithiocyanat, das bei der Umwandlung von Acylchlorid zu Thiocyanaten genutzt wird, verwendet. Es wird auch in der Festkörper-NMR von Schwermetallkernen verwendet, was in der Herstellung mehrerer Quecksilber-Thiocyanat- und Selenocyanatverbindungen als potenzielle Modelle mündet. Es findet Anwendung in Kosmetik- und Körperpflegeproduktformulierungen als Hautpflegemittel. Es wird auch in Feuchtigkeitscremes und Mundpflegeprodukten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton und Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft-, Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Unverträglich mit Salpetersäuren, aktiven Halogenverbindungen und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium thiocyanate |
Schmelzpunkt | 172°C to 175°C |
Dichte | 1.89 |
pH | 5.3 to 8.5 |
Siedepunkt | 500°C (decomposition) |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 500 g |
Beilstein | 3594799 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch; lichtempfindlich |
Merck Index | 14,7691 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium thiocyanate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium thiocyanate
RUO – Research Use Only