Learn More
Kaliumtetrachlorpalladat(II), 99.99 % (Metallbasis), Pd 32.2 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11311978
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-98-6
Summenformel Cl4K2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 326.417
MDL-Nummer MFCD00011373
InChI-Schlüssel LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium
PubChem CID 61438
IUPAC-Name Dikalium; Tetrachlorpalladium(2-)
SMILES Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetrachloropalladate(II)
Schmelzpunkt 105°C (decomposition)
Namenshinweis Pd 32.2% min.
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and ethanol.
Formelmasse 326.42
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Red-brown crystals
Dichte 2.67