Learn More
Kaliumtetrachlorpalladat(II), 99.99 % (Metallbasis), Pd 32.2 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium tetrachloropalladate(II) |
Schmelzpunkt | 105°C (decomposition) |
Namenshinweis | Pd 32.2% min. |
Farbe | Rot bis braun |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 2 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% (metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol and ethanol. |
Formelmasse | 326.42 |
Geruch | Geruchsneutral |