Learn More
Kalium-tert.-butoxid, rein, 20 Gew.% Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
135.68 CHF - 454.26 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tert-butoxide
CAS 865-47-4, 109-99-9
Farbe Bernsteinfarben bis farblos
Dichte 0.9290g/mL
Flammpunkt −21°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10292372
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
364990500
50 mL Glasflasche
135.68 CHF
50 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11964611
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
364992500
250 mL Glasflasche
454.26 CHF
250 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Potassium tert-butoxide
Bernsteinfarben bis farblos
−21°C
C4H9KO
01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289
potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Kalium;2-Methylpropan-2-Olat
23665647
Rein
865-47-4, 109-99-9
0.9290g/mL
Glasflasche
(CH3)3COK
0.929
Solubility in water: reacts with water.
CC(C)(C)[O-].[K+]
112.21
112.21
Lösung
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Kann die Atemwege reizen.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Reagiert heftig mit Wasser.
Kann explosionsfähige Peroxide bilden.<br
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Rauchen verboten.
BEI BERÜHRUNG DER HAUT (oder des Haars):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 212-740-3
Produktidentifikator
  • Potassium tert-butoxide, 20 wt.% solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.