Learn More
Kaliumphthalimid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439033
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Potassium phthalimide is used as an intermediate in the synthesis of N-alkylated phthalimides, which is involved in the preparation of primary amines (Gabriel synthesis) by the hydrolysis reaction. It is also used as an intermediate for synthetic indigo, pigments, dyes and pharmaceuticals. Further, it is employed as an organocatalyst for the cyanosilylation of various carbonyl compounds under extremely mild conditions. In addition to this, it serves as a reagent for the transformation of allyl- and alkyl halides into protected primary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumphthalimid wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von N-alkylierten Phthalimiden verwendet, die an der Herstellung von primären Aminen (Gabriel-Synthese) durch die Hydrolysereaktion beteiligt sind. Auch als Zwischenprodukt für synthetisches Indigo, Pigmente, Farbstoffe und Pharmazeutika geeignet. Wird darüber hinaus als Organokatalysator für die Cyanosilylierung verschiedener Carbonylverbindungen unter äußerst milden Bedingungen eingesetzt. Dient darüber hinaus als Reagenz für die Umwandlung von Allyl- und Alkylhalogeniden in geschützte primäre Amine.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1074-82-4
Summenformel C8H4KNO2
Molekulargewicht (g/mol) 185.22
MDL-Nummer MFCD00005887
InChI-Schlüssel FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium phthalimide, potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, n-potassiophthalimide, phthalimide potassium salt, n-potassium phthalimide, unii-x6kka27dil, phthalimide, potassium salt, potassium phthalamide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, potassium salt, x6kka27dil
PubChem CID 3356745
IUPAC-Name Kalium;Isoindol-2-id-1,3-Dion
SMILES [K+].O=C1[N-]C(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phthalimide
Schmelzpunkt >300°C
Dichte 1.63
Menge 100 g
Beilstein 3598719
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 185.23
Reinheit (%) ≥98%