Learn More
Kaliumphosphat monobasisch (weiße Kristalle), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Beschreibung
Dieses Kaliumsalz wird in Puffern für die Molekularbiologie und Zellkulturanwendungen verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium Phosphate Monobasic |
Schmelzpunkt | 253°C |
Farbe | Weiß |
pH | 4.5 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | ≥99.0 % |
Merck Index | 15, 7780 |
IUPAC-Name | Kaliumdihydrogenphosphat |
Formelmasse | 136.09 |