Learn More
Kaliumphosphat, monobasisch, ultrareines Bioreagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538204
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Anwendungen in Flüssigkeitschromatographie Molekularbiologie; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumphosphat
Namenshinweis Monobasisch
CAS 7778-77-0
Physikalische Form Kristalle
Menge 2.5 kg
Summenformel H2KO4P
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
Synonym Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, Kaliumphosphat, monobasisch, Kaliumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monokaliumsalz, Monobasisches Kaliumphosphat, Monokaliummonophosphat, Monokaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumorthophosphat, monopotassium orthophosphate
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
IUPAC-Name Kalium; Dihydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
Formelmasse 136.09
Güte UltraPure Bioreagenz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.34 kg