Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch, ultrareines Bioreagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578204
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Anwendungen in Flüssigkeitschromatographie und Molekularbiologie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumphosphat
Namenshinweis Dibasisch
CAS 7758-11-4
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Summenformel HK2O4P
Synonym Dikaliumhydrogenphosphat, Dikaliumphosphat, Dibasisches Kaliumphosphat, Kaliumhydrogenphosphat, Kaliumphosphat, dibasisch, Phosphorsäure, Dikaliumsalz, Dikaliummonophosphat, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 174.17
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formelmasse 174.18
Güte UltraPure Bioreagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 0.00 kg