Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch (feines weißes kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Beschreibung
Kaliumphosphat Dibasic (Feines, weißes Kristallpulver)
Dieses Kaliumsalz wird in Puffern für die Molekularbiologie und Zellkulturanwendungen verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium Phosphate Dibasic |
Schmelzpunkt | 340°C |
Farbe | Weiß |
pH | 8.5 to 9.6 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | ≥98.0 % |
Merck Index | 15, 7779 |
Formelmasse | 174.18 |
Reinheit (%) | ≥98.0% |