Learn More
Kaliumpersulfat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11944261
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-21-1
Summenformel K2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 270.3
MDL-Nummer MFCD00011386
InChI-Schlüssel USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
IUPAC-Name Dikalium; Sulfonatooxysulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium persulfate
Schmelzpunkt 100,0 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Iodometry)
Strukturformel K2S2O8
Merck Index 15,7777
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/100mL (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 270.3
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.47