Learn More
Oxoid UK Kaliumlactat 50 % 10 x 1 ml 10 Fläschchen
Eine Lösung für die Zugabe von Kulturmedien
Marke:  Oxoid UK SR0037H
107.51 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10484023
  • 126.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eine Lösung für die Zugabe von Kulturmedien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2°bis 8 °C
Kiste
Medien-Zusatzstoff
10 x 1 ml
Großbritannien
Ergänzungsstoff
Zusatzstoff für Kulturmedien
10/Packung