Learn More
Kaliumjodid (weißes, rieselfähiges Granulat), Fisher BioReagents
Marke: Fisher BioReagents BP367-500
138.08 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Poly-Flasche; 500 g
Dieses Kaliumsalz wird in Puffern für die Molekularbiologie und Zellkulturanwendungen verwendet.Spezifikation
1330 °C | |
680 °C | |
Weiß | |
Fest | |
≥ 99.0 % | |
15, 7764 | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium; Iodid | |
4875 | |
166 | |
Test bestanden | |
Poly-Flasche |
Kaliumiodid | |
7681-11-0 | |
6 bis 8 | |
500 g | |
IK | |
Kaliumiodid, Kaliumiodid KI, Kaliiodid, Knollid, Kaliumdiiodid, Kaliummonoiodid, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
[K+].[I-] | |
166.003 | |
CHEBI:8346 | |
≥ 99.0 % | |
0.2 % max. | |
1 W bei 745 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Potassium iodide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.