Learn More
Kaliumhydroxid, technisch, ≥85 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15650810
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Technisch, ≥ 85 %, Pulver
  • Chemikalien, die nicht über einen festen Standardsatz für Qualitäts- und Verunreinigungsgrade verfügen oder für Produkte, bei denen die Reinheit < 90 % beträgt
  • Abweichungen in der Farbe und  physikalischen Form sind möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
IUPAC-Name Kaliumhydroxid
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
pH 14 bei 20 °C
Farbe Weiß
Siedepunkt 1327 °C
Schmelzpunkt 360 °C
Dichte 2.04 g/cu.cm
Menge 5 kg
Reinheit (%) ≥ 85 %
Güte Technisch
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (719 °C)
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium hydroxide