Learn More
Kaliumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 0.5 M KOH (0.5 N), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15623560
Click to view available options
Menge:
500 ml
2 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Volumetrisch, 0.5 M KOH (0.5 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumhydroxidlösung
Namenshinweis Volumetrisch, 0.5 M KOH (0.5 N)
Strukturformel KOH
UN-Nummer UN1814
Dichte 1.025 g/ml bei 25 °C
Menge 500 ml
Formelmasse 56.11 mol
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Flüssig