Learn More
Potassium Hydroxide Solution, volumetric, 0.5 M KOH in methanol (0.5N), Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
2 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
- Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium Hydroxide Solution |
Namenshinweis | Volumetric, 0.5M KOH in methanol (0.5N) |
CAS | 1310-58-3 |
Summenformel | HKO |
Strukturformel | KOH |
MDL-Nummer | MFCD00003553 |
UN-Nummer | UN2924 |
Dichte | 0.83g/mL at 25°C |
Synonym | potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 |
InChI-Schlüssel | KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M |