Learn More
Kaliumhydroxid-Lösung 0.1 M (0.1 N), (in Methanol), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical J/6625/15
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
1,5 l-Kunststoffflasche aus HDPE
Spezifikation
13 | |
64.7°C | |
HKO | |
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693 | |
1 L | |
Kaliumhydroxid | |
14797 | |
HDPE-Kunststoffflasche |
Farblos | |
1310-58-3 | |
MFCD00003553 | |
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M | |
[OH-].[K+] | |
56.11 | |
CHEBI:32035 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Potassium Hydroxide solution 0.1M, (0.1N), (methanol)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/A§
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.