Learn More
Kaliumhydroxidkonzentrat, für 1 l-Standardlösung, 0.1 M KOH (0.1 N), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 ea.
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumhydroxidkonzentrat |
Namenshinweis | Für 1 l Standardlösung, 0.1 M KOH (0.1 N) |
Siedepunkt | > 100 °C (212 °F) |
CAS Min. % | ≥80.0000%, ≥10.0000% |
CAS Max. % | <90.0000%, <20.0000% |
Strukturformel | KOH |
UN-Nummer | UN1814 |
Dichte | 1.140 g/cm3 |
Menge | 6 x 1 ea. |
Formelmasse | 56.11 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium hydroxide concentrate
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide