Learn More
Kaliumhydroxid, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10192830 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
:
1 kg
Artikelnummer. 10192830
Marke: JT Baker 0222.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Übertrifft die ACS-Spezifikationen
Spezifikation
Siedepunkt 1320°C (1013 hPa)
CAS 1310-58-3
Schmelzpunkt 360°C
Prozentgehaltsbereich min. 86.0%
Summenformel HKO
MDL-Nummer MFCD00003553
Dichte 2.04 g/cm³ (20°C)
Synonym Caustic potash
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Menge 1 kg
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC-Name Kaliumhydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
Verpackung Kunststoffflasche für Feststoffe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.