Learn More
Kaliumhydroxid, volumetrische Acculute-Standardlösung, Endkonzentration 0.1 N, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 U
6 U
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium hydroxide Acculute Standard Volumetric Solution |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | Final Concentration 0.1N |
UN-Nummer | UN1814 |
IUPAC-Name | Kalium; Hydroxid |
Formelmasse | 56.11 |
Menge | 1 U |
Physikalische Form | Flüssig |