Learn More
Kaliumhydroxid, 1.0 N normierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
20 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium hydroxide |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | Standardized Solution |
UN-Nummer | UN1814 |
Konzentration | 1.0N |
IUPAC-Name | Kaliumhydroxid |
Formelmasse | 56.11 |
Menge | 1 L |
Physikalische Form | Flüssig |