Learn More
Kaliumwasserstofffluorid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 10134990
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-29-9
Summenformel HF2K
Molekulargewicht (g/mol) 78.1
MDL-Nummer MFCD00011403
Synonym Potassium bifluoride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydrogen fluoride
Schmelzpunkt 239.0°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel KHF2
UN-Nummer 1811
Fieser 16,283
Merck Index 15, 7731
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 39g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids, insoluble in absolute alcohol, soluble in diluted alcohol
Formelmasse 78.1
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydrogen fluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.