Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
68.94 CHF gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 g
1 kg
Descrizione
Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat, AR-zertifiziert für Analysen
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Schmelzpunkt | 70°C |
Farbe | Gelb |
pH | 9.5 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 422.4g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Kaliumhexacyanoferrat (II)
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium ferrocyanide trihydrate