Learn More
Kaliumfluorid, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Potassium fluoride is used in metal finishing, batteries, coatings and photographic chemicals. It is utilized for the study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels as well as in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides. It finds application in the electronic industry as a metal surface treatment product. It is used as a preservative, a food additive, a catalyzer and a water absorbing agent. In the Finkelstein reaction, it is actively involved in the conversion of chlorocarbons to fluorocarbons using polar solvents like dimethyl formamide and ethylene glycol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1505°C |
Chemischer Name oder Material | Potassium fluoride, anhydrous |
Schmelzpunkt | 859°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Verschiedene Formen (Pulver/Flocken/kristallin/Beads, etc.) |
Menge | 50 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Beilstein | 3902818 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and aqueous hydrogen fluoride. Insoluble in alcohol. |
IUPAC-Name | Kaliumfluorid |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
T25K041 | Analysenzertifikat | 20/08/2024 | 014130.30,014130.A1,014130.18 |
A0460497 | Analysenzertifikat | 04/04/2024 | 014130.30,014130.A1,014130.18 |
10243067 | Analysenzertifikat | 23/08/2022 | 014130.30,014130.A1,014130.18 |
T12I021 | Analysenzertifikat | 21/07/2022 | 014130.30,014130.A1,014130.18 |
M22H027 | Analysenzertifikat | 19/07/2022 | 014130.30,014130.A1,014130.18 |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium fluoride, anhydrous
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium fluoride