Learn More
Kaliumhexacyanidoferrat(III), ≥ 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium ferricyanide |
Namenshinweis | 99+% |
Farbe | Orange bis rot |
Physikalische Form | Kristalle und Brocken |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Iodometry) |
Strukturformel | K3Fe(CN)6 |
Fieser | 01,929; 02,345; 04,406; 05,554; 06,480; 07,300; 08,410; 09,385; 13,255 |
Merck Index | 15,7751 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 464g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |