Learn More
Kaliumdihydrogenphosphat, BAKER, J.T. Baker™
Click to view available options
1 kg
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | ∼100°C (1013 hPa) |
Schmelzpunkt | 253°C |
CAS | 7778-77-0 |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | min. 99% |
Summenformel | H2KO4P |
MDL-Nummer | MFCD00011401 MFCD00147253 |
Synonym | Potassium dihydrogen orthophosphate , Potassium phosphate monobasic , Monobasic Potassium Phosphate |
InChI-Schlüssel | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [K+].OP(O)([O-])=O |