Learn More
Kaliumdihydrogenphosphat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kaliumdihydrogenphosphat wird als Lebensmittelzusatzstoff, Düngemittel (NPK), Farbzusatzstoff, Beschichtungszusatzstoff, Klebstoff, Puffermittel und in optischen Modulatoren verwendet. Es wird in Forschungs- und Analyselabors häufig als Puffer in mobilen/Probenvorbereitungen für die Analyse mittels Hochdruck-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) und auch in der organischen Synthese eingesetzt. MKP, Monokaliumphosphat, wird aufgrund seiner nicht linearen optischen Eigenschaften in optischen Modulatoren und für die Frequenzverdopplung (SHG) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Ethanol.
Hinweise
Verliert H{2}O bei 400 °, bildet Metaphosphat, hygroskopisch.
Kaliumdihydrogenphosphat wird als Lebensmittelzusatzstoff, Düngemittel (NPK), Farbzusatzstoff, Beschichtungszusatzstoff, Klebstoff, Puffermittel und in optischen Modulatoren verwendet. Es wird in Forschungs- und Analyselabors häufig als Puffer in mobilen/Probenvorbereitungen für die Analyse mittels Hochdruck-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) und auch in der organischen Synthese eingesetzt. MKP, Monokaliumphosphat, wird aufgrund seiner nicht linearen optischen Eigenschaften in optischen Modulatoren und für die Frequenzverdopplung (SHG) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Ethanol.
Hinweise
Verliert H{2}O bei 400 °, bildet Metaphosphat, hygroskopisch.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium Dihydrogen Phosphate |
Schmelzpunkt | 253 °C |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | ≥98% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. |
Formelmasse | 136.09 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Dichte | 2.338 |