Learn More
Kaliumdihydrogenorthophosphat, HPLC für elektrochemische Nachweise, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10598250
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Spezifikation
Schmelzpunkt 253°C
CAS 7778-77-0
Farbe Weiß
pH 4.5
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Summenformel H2KO4P
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
IUPAC-Name Kaliumdihydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
Formelmasse 136.09g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter