Learn More
Kaliumdichromat, ACS-Reagenz, Kristalle, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 500.0°C |
Chemischer Name oder Material | Potassium dichromate |
Schmelzpunkt | 398.0°C |
Farbe | Orange |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 2.5 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Iodometry) |
Summenformel | Cr2K2O7 |
Strukturformel | K2Cr2O7 |
Fieser | 08,410; 09,383; 10,324; 12,405 |