Learn More
Kaliumchlorid-Elektrolytlösung, SI Analytics™
Artikelnummer. 10375151
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Die SI Analytics™ Kaliumchlorid-Elektrolytlösung enthält Ionen und Moleküle, die Elektronen verloren oder gewonnen haben, wodurch sie elektrisch leitfähig wird.
  • Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Kaliumchlorid
  • Nicht unverdünnt oder in großen Mengen in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.
  • Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Darf nicht in die Kanalisation gelangen.
  • Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 mol/l
Verpackung DURAN™ Flasche
Menge 1000 ml
Farbe Farblos
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 23 hPa
Dichte 1.044 g/cm3
pH 7
Schmelzpunkt -3.2 °C
Siedepunkt 102 °C
Löslichkeit Vollständig mit Wasser mischbar
Physikalische Form Flüssigkeit