Learn More
Kaliumchlorid, ≥ 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10703344
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1420.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Schmelzpunkt 770.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 100.5% (on dried substance) (Argentometry)
Strukturformel KCl
Fieser 06,48
Merck Index 15,7742
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol,insoluble in ether and acetone
IUPAC-Name Kalium; Chlorid
Formelmasse 74.54
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)