Learn More
Kaliumchlorid 3 M/l + AgCl, Chem Lab™
Artikelnummer. 11935068
Click to view available options
Menge:
250 ml
Elektrolyt-Fülllösung für pH-Elektroden.
  • Summenformel: KCl-H20 AgCl gesättigt
  • Molare Masse: 74.56 mol
  • CAS-Nr: 7447-40-7
Spezifikation
CAS 7447-40-7
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 ml
Summenformel ClK
MDL-Nummer MFCD00011360
Synonym Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formelmasse 74.56 g/m
Dichte 1.13 g/ml