Learn More
Kaliumchlorid, 0.010 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306139
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Namenshinweis 1413μmho at 25°C
Menge 500 mL
Farbe Farblos
Prozentgehaltsbereich 0.010M
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Formelmasse 74.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Kaliumchlorid:0,075%; Wasser:99,925%
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Löslichkeit Miscible with water
Physikalische Form Flüssig