Learn More
Kaliumchlorid, 0.007 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium chloride |
Namenshinweis | 1000μmho at 25°C |
Menge | 500 mL |
Farbe | Farblos |
Prozentgehaltsbereich | 0.007M |
IUPAC-Name | Kalium; Chlorid |
Formelmasse | 74.55 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Kaliumchlorid:0,052%; Wasser:99,948% |
Dampfdruck | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Physikalische Form | Flüssig |