Learn More
Kaliumchlorid, 0.007 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345437
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Namenshinweis 1000μmho at 25°C
Menge 4 L
Farbe Farblos
Prozentgehaltsbereich 0.007M
IUPAC-Name Kalium; Chlorid
Formelmasse 74.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Kaliumchlorid:0,052%; Wasser:99,948%
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig