Learn More
Kaliumchlorid, 0.00017 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400590
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-Name Kaliumchlorid
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium chloride Conductivity Standard
Konzentration 0.00017M
Namenshinweis 25μmho at 25°C
Menge 500 mL
Formelmasse 74.55
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Flüssig