Learn More
Kaliumchlorid, reinst, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10294200
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Schmelzpunkt 356°C
CAS 3811-04-9
Farbe Weiß
pH 5 to 6
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Summenformel ClKO3
MDL-Nummer 11361
Synonym potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
InChI-Schlüssel VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Cl(=O)=O.[K+]
IUPAC-Name Kalium; Chlorat
Molekulargewicht (g/mol) 122.55
PubChem CID 6426889
Formelmasse 122.55g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter