Learn More
Kaliumcarbonat, wasserfrei, zertifiziertes AR für Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
Beschreibung
CK2O3, CAS-Nummer-584-08-7, Kaliumcarbonat, Kohlensäure, Dikaliumsalz, Dikaliumcarbonat, Kaliumcarbonat, Perlenasche, Pottasche, Kaliumcarbonat, Kaliumcarbonat, Kaliumcarbonat, wasserfrei, Weinsteinsalz, 500 g, weiß, 138,21 g/mol, BWHMMNQKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 891 °C |
Farbe | Weiß |
pH | 11.5 bis 12 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 250 g |
IUPAC-Name | dipotassium carbonate |
Formelmasse | 138.21 mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium carbonate
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.