Learn More
Kaliumcarbonat, 99+ %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffbecher
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel für die Analyse
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium carbonate |
Schmelzpunkt | 891.0°C |
Namenshinweis | Anhydrous |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver oder Granulatpulver |
Menge | 5 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | K2CO3 |
Fieser | 01,1014; 04,50; 05,552; 08,408; 09,382; 10,323; 11,433; 12,403; 13,233; 15,167 |
Merck Index | 15, 7740 |