Learn More
Kaliumacrylathydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332427
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10192-85-5
Summenformel C3H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 110.15
MDL-Nummer MFCD00067206
InChI-Schlüssel ZUBIJGNKOJGGCI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acrylate, potassium polyacrylate, 2-propenoic acid, potassium salt, potassium prop-2-enoate, 79-10-7 parent, polyacrylic acid, potassium salt, 2-propenoic acid, homopolymer, potassium salt, acrylate potassium, acrylic acid homopolymer potassium salt, acmc-20ajv9
PubChem CID 4429391
IUPAC-Name potassium prop-2-enoate
SMILES [K+].[O-]C(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium acrylate hydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Beilstein 3695913
Formelmasse 110.16 (Anhydrous)
Reinheit (%) 95%