Learn More
Kaliumacetat, ACS-Reagenz, ≥99,0%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
25 kg
Beschreibung
Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium acetate |
CAS | 127-08-2 |
Summenformel | C2H3KO2 |
InChI-Schlüssel | SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [K+].CC([O-])=O |
IUPAC-Name | potassium acetate |
Molekulargewicht (g/mol) | 98.14 |
Menge | 25 kg |