Learn More
Kalium-4-methyl-beta-styryltrifluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446850
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 219718-86-2
Summenformel C9H9BF3K
Molekulargewicht (g/mol) 224.07
MDL-Nummer MFCD02093982
InChI-Schlüssel IHPTVBKDBKCIOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate, potassio 4-methylstyryl trifluoroboron v, potassium 4-methyl-?-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-, a-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-.beta.-styryltrifluoroborate, potassium trifluoro e-2-4-methylphenyl ethenyl boranuide
PubChem CID 23666371
IUPAC-Name potassium trifluoro[2-(4-methylphenyl)ethenyl]boranuide
SMILES [K+].CC1=CC=C(C=C[B-](F)(F)F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate
Menge 5 g
Beilstein 7783635
Formelmasse 224.08
Reinheit (%) 95%