Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ VERSCHLUSS F. HANDDURCHFUEHRUN HANDDURCHFUEHRUNG
Durch die Verwendung dieser Abdeckungen für Handschuhboxöffnungen werden alle Handschuhöffnungen abgedichtet, an denen keine Handschuhe befestigt sind
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ H50025-0008
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Drücken Sie einfach die Abdeckungen in die Anschlussöffnung, bis der Flansch an der Abdeckung mit dem Handschuhanschluss übereinstimmt
- Einteilige Konstruktion mit Neoprendichtung für eine perfekte Passform
- Für Handschuhanschlüsse mit einem Außendurchmesser von 20.3 cm (8 Zoll) geeignet
Spezifikation
Verschlusskappe für Handschuhbox | |
Schwarz | |
Einteilig | |
8 Zoll Handschuhboxanschlüsse |