Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ XQ Strong Anion Exchange Resin
POROS XQ ist ein hochauflösendes, salztolerantes Harz mit hoher Kapazität, das dynamisches Bindungsvermögen von > 140 mg/ml bei hervorragender Trennleistung ermöglicht
Marke:  Thermo Scientific™ 82074
739.82 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15652135
  • 1042.00 CHF / 50 Milliliter
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Beschreibung
Beschreibung
Das starke POROS™ XQ Anionenaustauschharz ist ein hochauflösendes, salztolerantes Harz der nächsten Generation, das in Gegenwart von bis zu 6,6 mS/cm NaCl eine dynamische Bindungskapazität von >140 mg/ml ermöglicht und gleichzeitig eine außergewöhnliche Trennleistung bietet. Dank seines wesentlich verbesserten Leistungsverhaltens im Vergleich zu herkömmlichen Anionenaustauschern ist POROS XQ Harz der neue Maßstab in der Anionenaustauschchromatographie sowohl im Bindungs- und Eluierungs- als auch im Durchflussbetrieb.
  • Die hohe dynamische Bindungskapazität sorgt für eine reduzierte Säulenhöhe, eine kleinere Stellfläche, einen verringerten Wasser- und Pufferverbrauch und eine kürzere Zyklen
  • Die hohe Auflösung führt zu einer verbesserten Produktausbeute und -reinheit und sorgt damit auch für Warenkosteneinsparungen für das produzierte Molekül
  • Die stabile Salztoleranz sorgt für mehr Flexibilität bei der Prozessgestaltung und einen optimierten Prozessablauf
  • Niedriger Gegendruck und lineare Druckreaktionen im Vergleich zu Flussreaktionen sorgen für eine flexible Skalierbarkeit
  • Starrer Polymer-Bead mit kovalenter Oberflächenchemie für einfachere Handhabung und Verpackung sowie überlegene physikalische und chemische Stabilität für einen stabileren nachgeschalteten Einigungsprozess
Dynamische Bindungskapazität
POROS XQ Harz weist über ein breites Spektrum von Prozessbedingungen hinweg ein hohes Bindungsvermögen von mehr als 140 mg/ml bei einem Durchbruch von 5 % und über ein breites Spektrum von pH- und Salzgehalten hinweg ein überragendes Bindungsvermögen auf. Die Optimierung der Basis-Bead-Porenstruktur und der Oberflächenchemie sorgt für eine höhere dynamische Bindungskapazität.
Hohe Auflösung
Mit einer optimierten Partikelgröße von 50 µm behält POROS XQ Harz die überlegene Auflösungskapazität von POROS Harzen bei und überwindet die bei hochtitrigen Prozessen auftretenden starken Verunreinigungen. Konstante Auflösung über ein breites Spektrum linearer Flussraten hinweg.
Stabile Salztoleranz
POROS XQ Harz weist über ein breites Spektrum von Salzkonzentrationen bis zu einer Leitfähigkeit von 140 mg/ml bei 50 mM NaCl (6,6 mS/cm) eine hohe und gleichmäßige Proteinkapazität auf. Da Säulen mit höherer Leitfähigkeit beladen werden können, wird die Verdünnung von Säulenzuströmen bzw. der Wegfall von Verfahrensschritten, wie z. B. der Tangentialflussfiltration, verringert bzw. eliminiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
XQ Harz mit starkem Anionenaustausch
Poros Bead
Protein
Quaternisiertes Polyethylenimin
Starke Anionenaustauschchromatographie
50 ml
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
POROS™
Raumtemperatur
Quaternisiertes Polyethylenimin
50 mL