Learn More
Haldenwanger™ Exsikkatorplatten aus Porzellan
Diese Platten eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Exsikkatorplatten aus Porzellan zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke:  Haldenwanger™ 119C/280
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10241481
  • 213.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
280 mm
Je 1
Exsikkatorplatte
Porzellan