Learn More
Rogo-Sampaic Büchner-Trichter aus Porzellan
Ausgezeichnet zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen im Labor geeignet. Büchner-Trichter aus Porzellan ermöglichen eine schnelle und einfache Druckfiltration.
Marke: Rogo-Sampaic PNF010
Beschreibung
- Weißes Porzellan
- Lieferbar für verschiedene Volumen und Filterdurchmesser
- Zu den Anwendungen gehört das Sammeln von rekristallisierten Verbindungen
- Ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit
Spezifikation
150 ml | |
70 mm | |
64 mm | |
Büchner-Trichter |
Porzellan | |
70 mm | |
1Each. |