Learn More
Gibco™ pOptiVEC™-TOPO™ TA Cloning™ Kit
Das Express Kit wurde für effizientes Wachstum und effiziente Transfektion von CHO (Chinese Hamster Ovary) DG44-Zellen mit Dihydrofolat-Reduktase-Mangel (DHFR) in Suspensionskulturen entwickelt
Marke:  Gibco™ 12744017
Artikelnummer. 10317963
  • 1010.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das OptiCHO™ Express Kit wurde für effizientes Wachstum und effiziente Transfektion von CHO (Chinese Hamster Ovary) DG44-Zellen mit Dihydrofolat-Reduktase-Mangel (DHFR) in Suspensionskulturen entwickelt.
  • Das Kit enthält ein vollständiges Protokoll des Arbeitsablaufs sowie die erforderlichen Komponenten für eine effiziente Transfektion von DHFR-DG44-Zellen in einer serumfreien Umgebung und die anschließende Entwicklung stabiler Zelllinien, einschließlich:
  • pOptiVEC™-TOPO™ Vektor – ein bicistronischer Klonierungsvektor, der ein DHFR-Gen für die Entwicklung stabiler Zelllinien in CHO-DG44-Zellen enthält (Abbildung 1); der Vektor ist an TOPO™ angepasst und ermöglicht das Klonieren eines PCR-Produkts, das Ihr Gen von Interesse mit > 85%iger Effizienz enthält
  • Freestyle™ MAX Transfection Reagent – ein Transfektionsreagenz ohne Stoffe tierischen Ursprungs mit hoher Transfektionseffizienz und konsistenten Ergebnissen
  • CD OptiCHO™ Medium – ein chemisch definiertes, proteinfreies Medium (ohne Hypoxanthin oder Thymidin), das speziell für die Suspensionszellkultur rekombinanter CHO-DG44-Zellen mit hoher Dichte und die Ausbeute an sezerniertem Protein entwickelt wurde
  • CD DG44 Medium – ein chemisch definiertes, proteinfreies Medium, das mit Hypoxanthin und Thymidin ergänzt wurde, um ein optimales Wachstum von DG44-Zellen in Suspensionskulturen zu unterstützen
  • DG44-Zellen – vorangepasst auf CD DG44 Medium und für überragendes Zellwachstum und Transfektionseffizienz selektiert
  • Darüber hinaus enthält das OptiCHO™ Express Kit GIBCO™ OptiPRO™ SFM für eine verbesserte Bildung von DNA-Lipidkomplexen, L-Glutamin (separat für erhöhte Medienstabilität geliefert) und Pluronic™ F-68 zur Kontrolle von Scherkräften in Suspensionskulturen.
  • Lagerung: Lagerung von Pluronic™ F-68 bei 15 °C bis 30 °C. Lagerung von CD DG44 Medium, OptiPRO™ SFM, CD OptiCHO™ Medium und FreeStyle™ MAX Transfection Reagent bei 2 °C bis 8 °C im Dunkeln. Lagerung von L-Glutamin, pOptiVEC™-TOPO™ Vektor, CMV-Vorwärtssequenzierungs-Primer und EMCV IRES-Rückwärtssequenzierungs-Primer bei -5 °C bis -20 °C. Lagerung von One Shot™ TOP10 Chemically Competent E. coli-Zellen bei -80 °C. Lagerung von DG44-Zellen in Flüssigstickstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Topo™-TA
Transfektion
Klonierung
Gibco™
CMV
1 Kit
TOPO-TA Vektoren
Konstitutiv
Kit
Proteinproduktion, Entwicklung stabiler Zelllinien
Klonierungskit
Nicht markiert
HT (-) Medien, MTX (Methotrexat)