Learn More
Applied Biosystems™ POP™ Conformational Analysis Polymer (CAP)
Dieses POP™ Polymer ist ein Konformationsanalyse-Polymer für Genanalysator-Anwendungen ohne Denaturierung von Polynukleotid-Fragmentanalysen.
Marke: Applied Biosystems™ 4340379
1383.00 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses POP™ Polymer ist ein Konformationsanalyse-Polymer für Genanalysator-Anwendungen ohne Denaturierung von Polynukleotid-Fragmentanalysen.Bestellinformation
Jeweils
Spezifikation
Bei 2 °C bis 8 °C lagern. | |
Sequenzierung, Fragmentanalyse (nicht vergällend) | |
Sequenzierungsreagenz | |
Nasseis |
310 Genanalysator, 3100 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, 3130 Genanalysator, 3730 DNA-Analysator | |
Stabilität auf dem Gerät 7 Tage | |
25 ml |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.