Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for 3730/3730xl DNA Analyzers
POP-7™ Polymer ist eine Trennmatrix für die DNA-Analysatoren 3730 und 3730XL. POP-7™ Polymer ist speziell für die DNA-Sequenzierung und Fragmentanalyse konzipiert.
Marke:  Applied Biosystems™ 4335611
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15869776
  • 20190.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Jede Flasche enthält genügend Polymer für 960 Proben.
Beschreibung
Beschreibung
  • Eine Trennungsmatrix für 3730 und 3130XL DNA-Analysatoren
  • Konzipiert für DNA-Sequenzierung und Fragmentanalyse.
  • Vorformuliertes dto spart Zeit und verbessert die Reproduzierbarkeit, da eine konsistente Formulierung sichergestellt ist
  • Ermöglicht die mehrfache Verwendung von Kapillaren für Sequenzierungs- und Fragmentanalyseanwendungen
  • Nicht geeignet für die Verwendung mit Genanalysatoren der Serien ABI PRISM™, 310 und 3100, da dies zu Spritzenversagen und vorzeitigem Array-Abbau führt
  • Ausreichend für 8.000 bis 12.000 Proben
Zur Verwendung mit
  • Kapillararray des 3730/3730xl Genanalysators, 50 cm
  • 3730 Laufpuffer, 10X
  • BigDye™ Terminator Version 1.1 Zyklus-Sequenzierungskit
  • BigDye™ Terminator Version v3.1 Zyklus-Sequenzierungskit
  • Hi-Di™ Formamid
Nicht geeignet zur Verwendung mit genetischen Analysatoren der Serien 310 und 3100. Spritzen werden dadurch unbrauchbar und Array-Abbau erfolgt verfrüht.
Bestellinformation
Jeweils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
98,5 % bis 900 Basen (für 50 cm-Kapillare), 98,5 % bis 700 Basen (für 36 cm-Kapillare)
3730 DNA-Analysator
Stabilität am Gerät 7 Tage, bis zu 12.000 Proben/28 ml
Polymer
1 h für 36 cm-Kapillare (Std.-Seq.), 2 h für 50 cm-Kapillare (lange Lese-Seq.)
Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
Standardsequenzierung, Fragmentanalyse (Vergällung)
POP-7™
30 x 28 ml