Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for 3730/3730xl DNA Analyzers
POP-7™ Polymer ist eine Trennmatrix für die DNA-Analysatoren 3730 und 3730XL. POP-7™ Polymer ist speziell für die DNA-Sequenzierung und Fragmentanalyse konzipiert.
Marke: Applied Biosystems™ 4363935
Includes: Jede Flasche enthält genügend Polymer für 960 Proben.
Beschreibung
- Eine Trennungsmatrix für 3730 und 3130XL DNA-Analysatoren
- Konzipiert für DNA-Sequenzierung und Fragmentanalyse.
- Vorformuliertes dto spart Zeit und verbessert die Reproduzierbarkeit, da eine konsistente Formulierung sichergestellt ist
- Ermöglicht die mehrfache Verwendung von Kapillaren für Sequenzierungs- und Fragmentanalyseanwendungen
- Nicht geeignet für die Verwendung mit Genanalysatoren der Serien ABI PRISM™, 310 und 3100, da dies zu Spritzenversagen und vorzeitigem Array-Abbau führt
- Ausreichend für 8.000 bis 12.000 Proben
Zur Verwendung mit
- Kapillararray des 3730/3730xl Genanalysators, 50 cm
- 3730 Laufpuffer, 10X
- BigDye™ Terminator Version 1.1 Zyklus-Sequenzierungskit
- BigDye™ Terminator Version v3.1 Zyklus-Sequenzierungskit
- Hi-Di™ Formamid
Bestellinformation
Jeweils
Spezifikation
98,5 % bis 900 Basen (für 50 cm-Kapillare), 98,5 % bis 700 Basen (für 36 cm-Kapillare) | |
3730xl DNA-Analysator, 3730 DNA-Analysator | |
Stabilität am Gerät 7 Tage, ausreichend für 8000 bis 12.000 Proben | |
Polymer | |
1 h für 36 cm-Kapillare (Std.-Seq.), 2 h für 50 cm-Kapillare (lange Lese-Seq.) |
Bei 2 °C bis 8 °C lagern. | |
Standardsequenzierung, Fragmentanalyse (Vergällung) | |
POP-7™ | |
10 x 28 ml |